2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 855 SEK
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165.98 g/mol
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699709
CAS nummer: 103999-77-5