Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6217-1G PC6217-5G PC6217-25G
APOSPC6217-1GEA 275 SEK
APOSPC6217-1G APOSPC6217-5G APOSPC6217-25G
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Formel: C₁₁H₁₈F₂O₄
Kokpunkt: 108 °C/3mmHg
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08146634
CAS nummer: 22515-16-8