α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 1275 SEK
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
Kokpunkt: 94…95 °C
Smältpunkt: –40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09263729
CAS nummer: 401-85-4