4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 1750 SEK
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Smältpunkt: 159…163 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00040906
CAS nummer: 330-17-6