α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 175 SEK
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kokpunkt: 107…108 °C
Smältpunkt: –14 °C
Densitet: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042494
CAS nummer: 393-38-4