3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 175 SEK
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Smältpunkt: 214…215 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11846515
CAS nummer: 860296-12-4