4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 260 SEK
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smältpunkt: 116…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07787468
CAS nummer: 320-31-0