1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 1900 SEK
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Formel: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Kokpunkt: 178…180 °C
Smältpunkt: 20…21 °C
Densitet: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >150 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039410
CAS nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1