2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 3475 SEK
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
MW: 260 g/mol
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06208180
CAS nummer: 503437-19-2