2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 175 SEK
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094340
CAS nummer: 227609-85-0