3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 360 SEK
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formel: C8H4FNO2
MW: 165,12 g/mol
Smältpunkt: 187…188 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094339
CAS nummer: 171050-06-9