Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6122R-100G PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-100GEA 840 SEK
APOSPC6122R-100G APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formel: C₆F₁₂
Kokpunkt: 49 °C
Densitet: 1,5873 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153253
CAS nummer: 2070-70-4