1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 1175 SEK
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formel: C₆H₄F₉I
Kokpunkt: 138…140 °C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039409
CAS nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6