5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 820 SEK
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Smältpunkt: 91…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12756436
CAS nummer: 755030-18-3