4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 2000 SEK
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Smältpunkt: 107…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010876
CAS nummer: 78056-39-0