1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
PC6036-100G
PC6036-25G
PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA
5825
SEK
APOSPC6036-100G
APOSPC6036-25G
APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Formel:
C₇H₃F₁₃O MW: 350,08 g/mol Kokpunkt: 147 °C Smältpunkt: 147 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042433 CAS nummer: 375-82-6 EINECS: 206-796-8 |