5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 345 SEK
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HBrClF₃N₂
Kokpunkt: 44…45 °C/5mmHg
Smältpunkt: –2 to 0 °C
Densitet: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09909762
CAS nummer: 425392-76-3