2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC5999-1G
PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA
1875
SEK
APOSPC5999-1G
APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅F₃N₂O₂ Smältpunkt: 309…310 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00202890 CAS nummer: 241154-08-5 |