Perfluorododecane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC5992D-1G
PC5992D-5G
PC5992D-250MG
APOSPC5992D-1GEA
0
SEK
APOSPC5992D-1G
APOSPC5992D-5G
APOSPC5992D-250MG
Perfluorododecane 97%
Perfluorododecane
Formel:
C₁₂F₂₆ Kokpunkt: 178 °C Smältpunkt: 75…77 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00042084 CAS nummer: 307-59-5 EINECS: 206-204-8 |