(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 2050 SEK
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
Smältpunkt: 95…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 302912-02-3