1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
PC5966C-25G PC5966C-1G PC5966C-5G
APOSPC5966C-25GEA 1625 SEK
APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G APOSPC5966C-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Formel: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500,1 g/mol
Kokpunkt: 95 °C/20mmHg
Smältpunkt: 83…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153234
CAS nummer: 307-37-9