2-Fluoro-p-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 295 SEK
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Formel: C₇H₇FO
Kokpunkt: 172…174 °C
Densitet: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094332
CAS nummer: 452-81-3