2-Amino-4-fluorofenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 175 SEK
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorofenol 98%
2-Amino-4-fluorofenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smältpunkt: 138…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077451
CAS nummer: 399-97-3