4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 175 SEK
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165,1213 g/mol
Smältpunkt: 160…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094324
CAS nummer: 176508-81-9