2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 260 SEK
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210.44 g/mol
Kokpunkt: 77…78 °C/7mmHg
Smältpunkt: 28…30 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11044268
CAS nummer: 514797-97-8