5-Fluoro-m-toluidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 260 SEK
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077538
CAS nummer: 52215-41-5