2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 1025 SEK
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115887
CAS nummer: 886497-85-4