2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 720 SEK
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
MW: 255,0039 g/mol
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07774189
CAS nummer: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III