2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 585 SEK
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O
Smältpunkt: 198…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862659
CAS nummer: 386704-05-8