2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 995 SEK
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Smältpunkt: 23…25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070753
CAS nummer: 202865-58-5