2-Bromo-4-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC5846-1G
PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA
260
SEK
APOSPC5846-1G
APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN Densitet: 1,699 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 76 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD09260909 CAS nummer: 357927-50-5 |