2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 395 SEK
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835320
CAS nummer: 1644-82-2