4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5807-250MG PC5807-1G PC5807-5G
APOSPC5807-250MGEA 685 SEK
APOSPC5807-250MG APOSPC5807-1G APOSPC5807-5G
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂F₃NO₂S
MW: 197,14 g/mol
Smältpunkt: 109…111 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07377490
CAS nummer: 944900-55-4