2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 2200 SEK
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid
Formel: C₉H₆BrFO₂
Smältpunkt: 188…192 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142878
CAS nummer: 202865-70-1