4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5738-1G PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-1GEA 515 SEK
APOSPC5738-1G APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0200 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08059130
CAS nummer: 34328-47-7