5-Fluoro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 345 SEK
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Smältpunkt: 119…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972877
CAS nummer: 348-26-5