1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5702-10G PC5702-25G PC5702-5G
APOSPC5702-10GEA 5675 SEK
APOSPC5702-10G APOSPC5702-25G APOSPC5702-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane
Formel: C₃H₃F₅
Kokpunkt: –18 °C
Smältpunkt: –81 °C
Densitet: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069108
CAS nummer: 1814-88-6
UN: 3163
ADR: 2.2,