2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 3100 SEK
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,81 g/mol
Smältpunkt: 231…236 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411353
CAS nummer: 849062-34-6