3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
PC5666-25G PC5666-5G
APOSPC5666-25GEA 1050 SEK
APOSPC5666-25G APOSPC5666-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formel: C₁₃H₁₁ClFNO
MW: 251,69 g/mol
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06809822
CAS nummer: 202197-26-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III