4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 260 SEK
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660242
CAS nummer: 164790-68-5
UN: 3261
ADR: 8,III