2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 8975 SEK
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Smältpunkt: 110…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094300
CAS nummer: 518070-13-8