Oil 10 S
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 11975 SEK
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Formel: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Smältpunkt: –129 °C
Densitet: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 9002-83-9