3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 430 SEK
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
Smältpunkt: 71…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236337
CAS nummer: 946-65-6