3-Fluor-4-trifluormetylpyridin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 8225 SEK
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-trifluormetylpyridin 98%
3-Fluor-4-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 37 °C/10mmHg
Densitet: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 20 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03789250
CAS nummer: 113770-87-9