1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC56254-1G
PC56254-5G
PC56254-10G
PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA
260
SEK
APOSPC56254-1G
APOSPC56254-5G
APOSPC56254-10G
APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₄F₄O₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09971596 CAS nummer: 2358-41-0 |