2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 615 SEK
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₆F₂N₂S
Smältpunkt: 118 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00472891
CAS nummer: 105512-80-9