4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56209-1G PC56209-5G PC56209-10G
APOSPC56209-1GEA 600 SEK
APOSPC56209-1G APOSPC56209-5G APOSPC56209-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Smältpunkt: 181…185 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18917156
CAS nummer: 651027-00-8