4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 395 SEK
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₇F₃N₂S
MW: 244,24 g/mol
Smältpunkt: 206…208 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094298
CAS nummer: 105512-79-6