2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 755 SEK
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
Smältpunkt: 102…110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01086598
CAS nummer: 77815-14-6