4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 550 SEK
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Smältpunkt: 96…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 473-27-8